Learn More
Cerium(III) acetate sesquihydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols
107.54€ - 372.86€
Identificatori chimici
CAS 537-00-8
Formula molecolare C6H9CeO6
Molecular Weight (g/mol) 317.248
Numero MDL MFCD00051060
InChI Key VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
PubChem CID 10826
IUPAC Name cerium(3+);triacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11307118
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
015294.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11317118
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
015294.36
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.Cerium(III) acetate sesquihydrate, acts as a source of cerium involved in the preparation of cerium oxide. It finds application in metallurgy, glass and glass polishing, ceramics, catalysts, and in phosphors. It is utilized in steel production to remove the free sulfur and oxygen. Further, it is an efficient glass polishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
537-00-8
317.248
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
10826
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
C6H9CeO6
MFCD00051060
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
cerium(3+);triacetate
Specifica
Cerium(III) acetate sesquihydrate
537-00-8
Powder
C6H9CeO6
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
cerium(3+);triacetate
10826
99.9%
308°C (decomposition)
White
(REO)
MFCD00051060
Soluble in water.
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
317.248
344.28 (317.26 Anhydrous)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H318-H335-H315
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-654-0
missing translation for 'rtecsNumber' : FK4900000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures