Learn More
Hirschmann™ Dispenser Ceramus
Guarantees consistent precision and volume dispensing with reproducible results independent of the user. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Dispensers are manufactured from high-quality materials to enable use within a large temperature range.
504.00€ - 733.00€
Specifica
Product Type | Bottletop Dispenser |
---|---|
Materiale | Aluminum Oxide Ceramic Piston, Duran Glass Cylinder |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottle |
Precisione | 0.6% |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10697501
|
Hirschmann™
|
0.2 to 1 mL |
504.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10094630
|
Hirschmann™
9322000 |
0.4 to 2 mL |
504.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10607511
|
Hirschmann™
9332000 |
1 to 5 mL |
504.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10329890
|
Hirschmann™
9362000 |
10 - 60 ml |
733.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10156770
|
Hirschmann™
9342000 |
2 - 10 ml |
504.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10440981
|
Hirschmann™
9352000 |
5 to 30 mL |
708.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For fixed and variable volumes, from 0.2 mL to 60 mL
- Complete unit can be steam sterilized at 121°C without dismantling
- Threaded suction hose fitting
- Piston made of high-purity aluminum oxide ceramic
- Digital volume configuration engagement, calibrated for a lifetime
- Optimum chemical and thermal resistance of parts conveying medium
- Individual quality certificate with conformity certificate
Specifica
Bottletop Dispenser | |
Aluminum Oxide Ceramic Piston, Duran Glass Cylinder | |
Bottle | |
0.6% |