Learn More
Labconco™ CentriVap™ Complete Concentrator
BIOPHARMA
Comes with everything needed to start processing
22560.00€ - 27815.00€
Specifica
Modello Centrivap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Valori nominali elettrici Requisiti elettrici Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Valori nominali elettrici Requisiti elettrici Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
15103005
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
7315033
International 230 V 50 Hz 6 A Acid Resistant with Heat Boost
27815.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-10-2025
Aggiungi al carrello
15162995
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
7315030
International 230 V 50 Hz 6 A Heat Boost Not Included
22560.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-10-2025
Aggiungi al carrello
15142995
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
7315031
International 230 V 50 Hz 6 A Acid Resistant without Heat Boost
27265.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-10-2025
Aggiungi al carrello
15172995
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Labconco™
7315032
International 230 V 50 Hz 6 A Heat Boost Included
23120.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Comes with everything needed to start processing
Uses a combination of centrifugal force, vacuum and heat to speed evaporation.
Includes:
  • Vacuum Concentrator
  • -50°C Cold Trap
  • Aluminum rotor holds 40 microcentrifuge tubes and 12-13mm tubes
  • Chemical-resistant diaphragm vacuum pump
  • CentriZap Strobe Light allows user to view samples while rotor is spinning and lid is closed
Molecular biology, proteomics, genomics, cell biology, microbiology, biochemistry, drug discovery and analytical chemistry
Specifica
Specifica
Centrivap