Learn More
OHAUS™ Centrifuge Adapter
Adapter accessory for Centrifuge Multi models
Marca: OHAUS™ 30559412
206.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Adapter for various Centrifuge Multi models
- Various capacities available
Specifica
Adapter | |
Centrifuge Multi 230 V FC5816, Centrifuge Multi 230 V FC5714, Centrifuge Multi 120 V FC5816R, Centrifuge Multi 230 V FC5816R, Centrifuge Multi 120 V FC5816, Centrifuge Multi FC5916R 120 V, and Centrifuge Multi FC5916 120 V | |
MTB x2 |
15 x 1.5/2.0 mL | |
Depth 11 mm |