Learn More
Invitrogen™ CellTracker™ Fluorescent Probes
CellTracker™ is a fluorescent dye well suited for monitoring cell movement or location. After loading into cells, the dye is well retained, allowing for multigenerational tracking of cellular movements.
Marca:  Invitrogen™ C34565
370.12 CHF valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
388.65 CHF valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15352644
  • 492.00CHF / 300µg
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
Rosso intenso CellTracker™ è un colorante fluorescente ideale per monitorare il movimento o il posizionamento delle cellule. Dopo aver caricato le cellule, il colorante viene conservato e consente il tracciamento multigenerazionale dei movimenti cellulari. Gli spettri di eccitazione/emissione rosso intenso sono ideali per il multiplexing con coloranti fluorescenti verde e rosso e le proteine.
Se è necessario uno spettro di emissione diverso o un tracciamento più lungo, visualizzare i prodotti di tracciamento delle cellule dei mammiferi.
  • Facile da usare: è sufficiente rimuovere il terreno, aggiungere il colorante, lasciare in incubazione per 30 minuti ed eseguire l'imaging delle cellule
  • Conservazione del segnale fluorescente >72 ore (di norma da tre a sei generazioni)
  • Spettri di eccitazione/emissione rosso (630/650 nm max) ideali per multiplexing
  • Bassa citotossicità: non influisce sulla vitalità o la proliferazione
    Il colorante fluorescente rosso intenso di CellTracker™ è stato pensato per passare liberamente attraverso le membrane delle cellule fino all'interno delle cellule stesse, dove viene trasformato in prodotti reattivi che rendono impermeabili le cellule. Il colorante rosso intenso CellTracker™ viene conservato nelle cellule viventi per più generazioni. Il colorante viene trasferito alle cellule figlie ma non alle cellule adiacenti in una popolazione. Il colorante rosso intenso Celltracker™ è stato progettato per conservare la fluorescenza per almeno 72 ore. Manifesta proprietà di tracciamento ideali: è stabile, non tossico a concentrazioni di lavoro, ben conservato nelle cellule e con una fluorescenza intensa a pH fisiologico. Inoltre, l'eccitazione e gli spettri di emissione del colorante rosso intenso Celltracker™ sono ben distinti dagli spettri della proteina fluorescente verde (GFP) e della proteina fluorescente rossa (RFP), consentendo il multiplexing.
    Order Info
    Shipping Condition: Room Temperature
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Specifica
    Specifica
    Deep Red
    630 nm
    Imaging
    Fluorescence
    660 nm
    CellTracker™
    Other Labels or Dyes
    Store in freezer (-5°C to -30°C), dessicate, and protect from light.
    CellTracker™ Deep Red
    20 x 15 μg
    CellTracker™ Deep Red Dye, 20 x 15 μg
    Dry Powder
    Cell Tracker Compounds
    Dye