Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 2.5X Roller Bottles - Short Form
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 2.5X Roller Bottles - Short Form renders cell adhesion through physical surface treatment.
406.00€
Specifica
Superficie della bottiglia | Ribbed |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 2100 mL |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 4.8 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell cuture |
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10456342
![]() |
Greiner Bio-One
681075 |
24 | 24 | N/A | |||||
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
Specifica
Ribbed | |
Clear | |
Cell cuture | |
Sterile | |
USP Class VI end product testing | |
TC Treated | |
Roller Bottle | |
Screw Cap |
2100 mL | |
4.8 in. | |
Polystyrene | |
2125cm2 | |
Short form | |
271 mm | |
122 mm |