Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polyethylene Terephthalate (PET) Roller Bottles - Short Form
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
116 mm
N. per custodia:
1
30
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
Specifica
Specifica
Superficie della bottiglia | Smooth |
Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 4.5 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell cuture |
Materiale | Polystyrene |
N. per custodia | 1 |
Sterilità | Sterile |
Area di crescita cellulare | 850cm2 |
Certificato | USP Class VI end product testing |