Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Replacement Cell Culturing Flask
Enhance the life of your BS-200 series cell culture stirring systems with this Replacement Cell Culturing Flask.
274.00€ - 540.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Biological Stirrers Glass no End Caps, Seals or Stirrer Rods |
Forma del fondo | Flat |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12927286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-36 |
125 mL |
274.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12937286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-35 |
250 mL |
274.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11709302
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-32 |
500 mL |
367.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12947286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-33 |
1000 mL |
540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Constructed of borosilicate glass
The culture vessels incorporate a unique base design which, together with the bulb-ended stirrer, ensures the cells are lifted into suspension at the lowest possible speeds. This gentle stirring action promotes high cell yields by preventing cell shearing. Replacement flasks do not include caps or stirring mechanisms.
Specifica
Borosilicate Glass | |
Biological Stirrers Glass no End Caps, Seals or Stirrer Rods | |
Flat |