Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-TACS™ Gravity Kit, Mouse
For manual positive cell separation. The Fab-TACS™ Gravity Kit provides label-free target cells without the use of high affinity antibodies and magnetic beads
361.00€ - 829.00€
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Tipo Non-magnetic Cell Isolation Kit
Specie Mouse
Sufficiente per 1x108 target cells/column
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16222931
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
6-3401-004
4 Columns Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16232931
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
6-3401-010
10 Columns Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • The kit allows the selection of CD4+ T cells from mouse spleen.
  • Fab-TACS™ Gravity column (Capacity: 1x108target cells each)
  • CD4 Fab-Strep, mouse
  • Buffer CI (10x)
  • Biotin stock solution
  • Fab-TACS™ Gravity Adapter
  • The Fab-TACS™ Gravity column is filled with a Strep-Tactin™ coated matrix made of cell-grade agarose.
  • Strep-tagged Fab fragments (Fab-Streps) specifically bind to the matrix.
  • Subsequently, single-cell tissue suspensions pass through the column.
  • Target cells adhere to the matrix based on the exclusive binding of the Fab-Strep to the target cell.
  • Non-target cells are efficiently washed away.
  • In a final step, the addition of biotin causes the elution of the target cells and the Fab-Streps.
  • After elution, the Fab-Streps self-dissociate from the cell surfaces.
  • The label-free authentic target cells are now ready for further downstream applications.
  • Specifica
    Specifica
    2°C to 8°C
    Non-magnetic Cell Isolation Kit
    Mouse
    1x108 target cells/column