Learn More
IBA Lifesciences CD31 Isolation Kit for FABian™
For automated positive cell separation. The Isolation Kit for FABian™ provides label-free target cells without the use of high affinity antibodies and magnetic beads
90.41€ - 718.00€
Specifica
Product Type Non-magnetic Cell Isolation Kit
Content And Storage 2°C to 8°C
Donor Source Human Whole Blood or Buffy Coat
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of label-free cells
Sufficiente per 9 mL Whole Blood
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16245350
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
6-6016-001
1 Kit, Human Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16255350
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
6-6016-010
10 Kits, Human Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • The kit is used for the selection of CD31+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD31 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from 9 ml whole blood.
  • Specifica
    Specifica
    Non-magnetic Cell Isolation Kit
    Human Whole Blood or Buffy Coat
    9 mL Whole Blood
    2°C to 8°C
    Isolation of label-free cells