Learn More
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.84€ - 401.60€
Specifica
Antigene | CD3 |
---|---|
Clone | 4I19 |
Concentrazione | 500 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classificazione | Recombinant Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30233197
|
Proteintech
81324-1-RR-100UL |
100 μL |
401.60€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30235481
|
Proteintech
81324-1-RR-20UL |
20 μL |
129.84€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Specifica
CD3 | |
500 μg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
916 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
4I19 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
FLJ18683; T3E; TCRE | |
IgG | |
Protein A purification | |
Recombinant Antibody |
Titolo del prodotto
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech