Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit
IBA Lifesciences™ CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
361.00€ - 829.00€
Specifica
Product Type Non-magnetic Cell Isolation Kit
Content And Storage 2°C to 8°C
Donor Source Human Whole Blood
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of label-free cells
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15859784
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
6-3201-010
10 Columns, Human Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15849784
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
6-3201-004
4 Columns, Human Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • The kit allows the selection of CD3+ T cells directly from whole blood.
  • CD3 Fab-Strep, human
  • Buffer CI (10x)
  • Biotin stock solution
  • Fab-TACS™ Gravity Adapter
  • Fab-TACS™ Flow Restrictor
  • The Fab-TACS™ Gravity column is filled with a Strep-Tactin™ coated matrix made of cell-grade agarose.
  • Strep-tagged Fab fragments (Fab-Streps) specifically bind to the matrix.
  • Subsequently, whole blood or other blood preparations pass through the column.
  • Target cells adhere to the matrix based on the exclusive binding of the Fab-Strep to the target cell.
  • Non-target cells are efficiently washed away.
  • In a final step, the addition of biotin causes the elution of the target cells and the Fab-Streps.
  • After elution, the Fab-Streps self-dissociate from the cell surfaces.
  • The label-free authentic target cells are now ready for further downstream applications.
Specifica
Specifica
Non-magnetic Cell Isolation Kit
2°C to 8°C
Human Whole Blood
Isolation of label-free cells