Learn More
IBA Lifesciences CD28 Isolation Kit for FABian™
IBA Lifesciences™ CD28 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
Marca:  IBA Lifesciences 6-6014-001
Codice prodotto. 15889774
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The kit is used for the selection of CD28+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD28 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from up to 9mL whole blood or up to 6.25mL buffy coat.
Specifica
Specifica
Non-magnetic Cell Isolation Kit
2°C to 8°C
Isolation of label-free cells
1 Kit, Human