Learn More
CBS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14787-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16853604
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Strongly expressed in human liver and pancreas, with weaker expression in heart and brain, the cytoplasmic protein cystathionine b-synthase (CBS) operates in the first step of homocysteine transulfuration. CBS, which belongs to the cysteine synthase/cystathionine b-synthase family of proteins, catalyzes the formation of cystathionine from the thrombogenic amino acid homocysteine using pyridoxal phosphate cofactor. Allosteric activation by adenosyl-methionine regulates CBS activity. Deficiencies in CBS are assoc-iated with homocystinuria, a recessively inherited error in sulfur amino acid metabolism that affects many organs and tissues. Symptoms of homocytinuria include arteriosclerosis, thrombosis, dislocated optic lenses, mental retard-ation and skeletal abnormalities.
Spezifikation
Spezifikation
CBS
Polyclonal
Unconjugated
CBS
Beta thionase, CBS, cystathionine beta synthase, HIP4, Serine sulfhydrase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12411, 24250, 875
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P32232, P35520, Q91WT9
CBS
CBS Fusion Protein Ag6437
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt