Learn More
Brady™ Caution Labels
Marca:  Brady™ 225259
Codice prodotto. 11756835
  • 27.45€ / 1 confezione
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
10 Pk.
TAG-SERVICE D'ENTRETIEN-75X160MM
Polyester
Lockout Tagout
160 mm
3 in.
-40°C to +100°C
2.95 in.
7 mm
Tag
Blue on White
SERVICE ENTRETIEN
6.3 in.
75 mm
0.249 mm
-40°F to +212°F
75 mm
Lockout Tagout Tags