Learn More
Brady™ Caution Labels
Marca:  Brady™ 225239
Codice prodotto. 11756815
  • 19.55€ / 1 confezione
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
10 Pk.
TAG-NE PAS COUPER-50X110MM
Polyester
Lockout Tagout
110 mm
4.3 in.
-40°C to +100°C
1.97 in.
7 mm
Tag
White on Red
Ne pas couper l’electricite
4.33 in.
110 mm
0.249 mm
-40°F to +212°F
50 mm
Lockout Tagout Tags