Learn More
Brady™ Caution Labels
Marca: Brady™ 225256
13.63 EUR valido fino al 2025-08-24
Usa il codice promo "24132" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
10 Pk. | |
TAG-DEFENSE DENCLEN.-50X110MM | |
Polyester | |
Lockout Tagout | |
110 mm | |
2 in. | |
-40°C to +100°C | |
1.97 in. | |
7 mm |
Tag | |
Black on Yellow | |
DANGER DEFENSE D’ENCLENCHER TANT QUE L’ETIQUETTE EST APPLIQUEE | |
4.33 in. | |
50 mm | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
50 mm | |
Lockout Tagout Tags |