Learn More
R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base
Excellent option for supporting retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Tripod Shape Retort Stand Base are made from cast iron.
Marca:  R&L Enterprises™ 3025/3
25.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12338139
  • 25.85€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Painted blue
  • With rubber feet
  • Central rod hole is tapped
  • Without rod
Specifica
Specifica
Ghisa
Con piedi in gomma
Blu
Rod Centre: 135mm
Base treppiede