Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes
For small tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
281.00€ - 284.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Yes |
---|---|
Tipo di imballaggio | Loose Packed (Lids) |
Quantità | 1000/Cs. |
Stile pori | Small Squares |
Tipo di chiusura | Separate Lid, Front Hinge |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16324126
|
Epredia™
B851738BE |
Beige |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16334126
|
Epredia™
B851738BL |
Blue |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16344126
|
Epredia™
B851738GN |
Green |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16354126
|
Epredia™
B851738GY |
Gray |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16364126
|
Epredia™
B851738LA |
Lavender |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16374126
|
Epredia™
B851738LG |
Light Green |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16384126
|
Epredia™
B851738LI |
Lilac |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16394126
|
Epredia™
B851738OR |
Orange |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16304136
|
Epredia™
B851738PK |
Pink |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16314136
|
Epredia™
B851738TN |
Tan |
284.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16324136
|
Epredia™
B851738WH |
White |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16334136
|
Epredia™
B851738YW |
Yellow |
281.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Specifica
Yes | |
1000/Cs. | |
Separate Lid, Front Hinge | |
Cassette II with Color-Matched Lids |
Loose Packed (Lids) | |
Small Squares | |
No |