Learn More
Epredia™ Cassette 1 Slotted Tissue Cassettes
Hold tissue specimens during processing and embedding with Epredia™ Cassette 1 slotted tissue cassettes.
Marca:  Epredia™ 1000961
Codice prodotto. 15327260
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acetal polymer construction
  • 30° writing face
  • Small slot-style pores
Ordering Alerts:
  • Supplied in box of 500 cassettes with attached breakaway lids (not available in Tube Packs)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Slotted Pore
Blue
Tissue Cassette
30°
Acetal Polymer