Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Dust Cover
L x W x H: 30 x 19 x 40cm
Marca:  Carl Zeiss™ 459300-0000-000
13.05 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10591144
  • 19.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Dust Cover K
40 cm
19 cm
Models: standards, Axiolab™, stereomicroscopes without cameras
30 cm