Learn More
Carbon yarn, woven from 0.076mm (0.003in) dia fibers, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7050921
Click to view available options
Quantità:
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00133992
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon yarn
Nota nome Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. fibers
Quantità 5 m