Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi non sterile in acciaio al carbonio
Use Swann Morton™ Carbon Steel Non-sterile Scalpel Blades for precise cutting in the operating room.
Marca:  Swann-Morton™ 0104
Codice prodotto. 11752724
  • 41.10€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Swann Morton™ Carbon Steel Non-sterile Scalpel Blades for precise cutting in the operating room.
  • Carbon steel to BS EN 27740
  • Handles and blades sold separately
Specifica
Specifica
Acciaio al carbonio
Taglierina per sutura ma anche per arteriotomie, chirurgia della parotide
Non-sterile
Lama bisturi
N.12
Confezione da 100