Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Individual Peel Pack, Non-Sterile Scalpel Blades, No. 21
Large version of No. 10 blade with a curved, cutting edge and a flat, unsharpened back edge.
Marca:  Swann-Morton™ 3007
Codice prodotto. 15813252
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Large version of No. 10 blade with a curved, cutting edge and a flat, unsharpened back edge.
  • Large version of No. 10 blade.
  • Curved cutting edge.
  • Flat, unsharpened back edge.
  • Larger than the No. 20.
  • Smaller than the No. 22.
  • Fits handles 4, 4L, 4 graduated, and 6B.
Specifica
Specifica
Carbon Steel
Non-sterile
100/Box
Individually Packaged