Learn More
Carbon Disulfide, Reagent Grade, ≥99.9%, Low benzene, Honeywell™
Codice prodotto. 15624120 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Reagent Grade, low benzene,≥99.9%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-15-0
Formula molecolare CS2
Molecular Weight (g/mol) 76.131
Numero MDL MFCD00011321
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC Name methanedithione
SMILES C(=S)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon disulfide
Punto di fusione ≤-76°C
Nota nome Low benzene
Colore Colorless
Densità 1.266g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 46°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.5
Punto d'infiammabilità −30°C (−22°F)
Punto di combustione 212°F
Odore Unpleasant
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Numero UN UN1131
Beilstein 1098293
Informazioni di solubilità 2.9g/L at 20°C in water
Peso formulazione 76.14g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado ReagentPlus™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbon disulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.