Learn More
Carbon disulfide, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen
Codice prodotto. 15692860
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.9%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-15-0
Formula molecolare CS2
Molecular Weight (g/mol) 76.131
Numero MDL MFCD00011321
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC Name methanedithione
SMILES C(=S)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon disulfide
Punto di fusione -112°C to -111°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
CAS max % 100.0000%
Densità 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 46°C
Quantità 4 x 2 L
Punto d'infiammabilità −30°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CS2
Numero UN UN1131
Beilstein 1098293
Peso formulazione 76.14
Percent Purity >99.9%
Grado HPLC