Learn More
Carbon disulfide, ACS Reagent, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15678450
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
ACS Reagent,≥99.9%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-15-0
Formula molecolare CS2
Molecular Weight (g/mol) 76.131
Numero MDL MFCD00011321
InChI Key QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC Name methanedithione
SMILES C(=S)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon disulfide
Punto di fusione -76°C
Colore Colorless
Densità 1.266g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 46°C (1013 hPa)
Quantità 4 L
Limite di esplosione 0.5
Punto di combustione 212°C
Odore Unpleasant
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Numero UN UN1131
Beilstein 1098293
Informazioni di solubilità 2.9g/L in water at 20°C
Peso formulazione 76.14g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado Reagente ACS