Learn More
Activated charcoal, NORIT™ CN 1, decolorizing
Codice prodotto. p-46282 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
500g
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12
Numero MDL MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Activated charcoal,NORIT* CN 1
Nota nome NORIT CN 1
Punto di fusione 3652.0°C
Colore Black
pH 5.5 to 8
Perdita all'essiccatura 15% max.
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 1807
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents
Peso formulazione 12
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Activated charcoal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.