Learn More
Carbamylcholine chloride, 98+%
Codice prodotto. p-4228989 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-83-2
Formula molecolare C6H15ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.65
Numero MDL MFCD00012011
InChI Key AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
IUPAC Name 2-carbamoyloxyethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carbamylcholine chloride
Punto di fusione 200°C to 204°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Indice di Merck 15,1781
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether
Peso formulazione 182.65
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 2.0% max. (105°C, 2 hrs)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbamylcholine chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/