Learn More
Thermo Scientific Chemicals Captopril, 98%
Codice prodotto. 10154061
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62571-86-2
Formula molecolare C9H15NO3S
Molecular Weight (g/mol) 217.28
Numero MDL MFCD00168073
InChI Key FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Sinonimo captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
PubChem CID 44093
ChEBI CHEBI:3380
IUPAC Name (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Captopril
Nota nome 98%
Punto di fusione 103.0°C to 108.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 1776
Rotazione specifica − 129.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,methylenech,loride
Peso formulazione 217.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Captopril
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.