Learn More
CAPS (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
44.80€ - 170.00€
Identificatori chimici
CAS 1135-40-6
Formula molecolare C9H19NO3S
Molecular Weight (g/mol) 221.32
Numero MDL MFCD00003837
InChI Key PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
PubChem CID 70815
IUPAC Name 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10071453
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP321-100
100 g Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10081453
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP321-500
500 g Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This biological buffer has a usable pH range of 9.7 to 11.1.
Specifica
Identificatori chimici
1135-40-6
221.32
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
70815
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
C9H19NO3S
MFCD00003837
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
Specifica
CAPS
324°C
3.0 to 7.0
≥98 %
C9H19NO3S
MFCD00003837
Negligible
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid
70815
≥98%
1135-40-6
White
Powder or Solid
Pass Test
C6H11NH(CH2)3SO3H
15, 1769
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
221.32
221.32
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
WARNING!
Emergency Overview
Harmful if swallowed. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Obtain medical attention. Do not induce vomiting. Do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : RT
Identificativo prodotto
  • CAPS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.