Learn More
epsilon-Caprolactam, 99+%
Codice prodotto. 10207313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
250 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-60-2
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00006936
InChI Key JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
IUPAC Name azepan-2-one
SMILES C1CCC(=O)NCC1
Specifica
Materiale o nome chimico ε-Caprolactam
Punto di fusione 68°C to 71°C
Colore White
Punti di ebollizione 268°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Beilstein 21, V,6, 444
Fieser 09,316
Indice di Merck 15, 1763
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4560g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,dimethylformamide,,ethanol,ether and tetrahydrofurfuryl alcohol,soluble in chlorinated hydrocarbons,cyclohexene,petroleum fractions,chloroform,benzene
Viscosità 8.52 mPa.s (80°C)
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystals or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • e-Caprolactam
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
epsilon-Caprolactam, 99+% >