Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Specimen Collection Beakers
GREENER_CHOICE
Capitol Vial Specimen Beakers for easy sample collection and transfer.
247.00€ - 404.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Capacità (sistema imperiale) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Capacità (sistema imperiale) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15628558
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
10121
103.5 mL 3.5 oz. Pour Spout
290.00€
pezzi 350
15638558
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
10126
236 mL 8 oz. Temperature Strip
247.00€
pezzi 500
15648558
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
10141
103.5 mL 3.5 oz. Temperature Strip Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial Specimen Collection Beakers are offered in two volumes, 3 oz. and 8 oz., to support a variety of sample collection needs. The beakers feature pour spouts for easy sample transfer.
  • Molded pour spouts enable easy sample transfer
  • Beakers are available with or without temperature indicator strips
  • Collection cup holders are compatible with 8 oz. beakers
  • Beakers and holders are constructed from virgin polypropylene