Learn More
Calponin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL594-13938-100UL
Codice prodotto. 17781379
  • 450.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Calponin Polyclonal antibody specifically detects Calponin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF
Specifica
Specifica
Calponin
Polyclonal
CoraLite 594
BC011674
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunofluorescence
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Rabbit
100 μL
1264
Store at -20°C