Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, Indicator Grade, Pure
Codice prodotto. 10247263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3147-14-6
Formula molecolare C17H14N2O5S
Molecular Weight (g/mol) 358.368
Numero MDL MFCD00011656
InChI Key ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
PubChem CID 6364506
IUPAC Name 4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)hydrazinylidene]-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Calmagite
Punto di fusione 300.0°C
Indice di Merck 15, 1720
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 358.38
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 300 min. (610nm, in buffer)
Adeguatezza suitable for determination of calcium and magnesium
Colore Black
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calmagite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.