Learn More
Calcium tungsten oxide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-75-2
65.95€ - 427.00€
Identificatori chimici
CAS 7790-75-2
Numero MDL MFCD00010913
Sinonimo Calcium tungstate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11312138
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013051.14
25 g
65.95€
25g
11302138
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013051.22
100 g
98.90€
100g
11392128
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013051.36
500 g
427.00€
500g
Descrizione
Descrizione
Calcium tungsten oxide is used as a luminophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7790-75-2
MFCD00010913
Calcium tungstate
Specifica
Calcium tungsten oxide
7790-75-2
MFCD00010913
Calcium tungstate
287.93
1620°C
Powder
14,1712
Insoluble in H2O; Decomposes by hot HCl,HNO3
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 232-219-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures