Learn More
Calcium Sulfate, Technical, (Plaster Of Paris), Fisher Chemical
Codice prodotto. 10620331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
3kg, Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione 1450°C
CAS 7778-18-9
Colore White
pH 6 to 7.6
Forma fisica Solid
Quantità 3 kg
Formula molecolare CaO4S
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name calcium sulfate
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Peso formulazione 145.15g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Identificativo prodotto
  • Calcium sulfate