Learn More
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR, Fisher Chemical™
58.70€ - 70.95€
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9
分子式 CaO4S
分子量 (g/mol) 136.13
MDL 编号 MFCD00010912
InChI 键 OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC 名称 calcium sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca 数量 Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca 数量 Prezzo Quantità e disponibilità  
10283750
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
C/2440/53
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10161610
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
C/2440/60
1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR
Specifica
Identificatori chimici
7778-18-9
136.13
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
CaO4S
MFCD00010912
calcium sulfate
Specifica
1450°C
White
CaO4S
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
calcium sulfate
136.14g/mol
7778-18-9
Solid
MFCD00010912
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
136.13
Recipiente per polveri in plastica