Learn More
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Descrizione
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 1450°C |
Colore | White |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 136.14g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |