Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, ≥99%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15637750 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-41-4
Formula molecolare CaH4O6S
Molecular Weight (g/mol) 172.16
Numero MDL MFCD00149625
InChI Key PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium sulfate dihydrate
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula lineare CaSO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name calcium;sulfate;dihydrate
Peso formulazione 172.17g/mol
Percent Purity ≥99%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene