Learn More
Calcium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis, excluding other alkaline earth and alkali metals 130ppm max), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360929
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Calcium oxide has wide-ranging utility in industry. It is used in making porcelain, cements, mortars, and glass. It is also employed in flue-gas desulfurization in power plants, purifying sugar, drying the solvents/reagents, preparing bleaching powder, calcium carbide, and calcium cyanamide. It also finds use in water softeners, chemical recovery at Kraft pulp mills, biodiesel production, and in petroleum industry for the detection of traces of water. In agriculture it is used to restore the pH of acidic soils (liming). It is useful as a basic catalyst & acid scavenger in several organic transformations, for example, in Arndt-Eistert Synthesis of alpha-diazoketones, synthesis of heterocycles and oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Especificaciones
Punti di ebollizione 2850°C
Materiale o nome chimico Calcium oxide
Punto di fusione 2572°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis, excluding other alkaline earth and alkali metals 130ppm max.)
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. Soluble in glycerol.
IUPAC Name oxocalcium
Peso formulazione 56.08
Indice di rifrazione 1.83
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 3.25-3.38
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado