Learn More
Calcium Oxide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15611100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of FCC, 96-100.5% (ex ignited substance), powder (fine)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Oxide
Nota nome Meets analytical specification of FCC
Forma fisica Fine Powder
Quantità 5 kg
Formula lineare CaO
Numero UN 1910
IUPAC Name oxocalcium
Peso formulazione 56.08g/mol
Percent Purity 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Grado puriss.
Densità 3.3g/mL at 25°C