Learn More
Calcium Oxide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15601100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of FCC, 96-100.5% (ex ignited substance), powder (fine)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-78-8
Formula molecolare CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
Numero MDL MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Oxide
Nota nome Meets analytical specification of FCC
Quantità 20 kg
Formula lineare CaO
Numero UN UN1910
IUPAC Name calcium oxidandiide
Peso formulazione 56.08
Percent Purity 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Grado puriss.
Densità 3.3g/mL at 25°C