Learn More
Calcium oxide, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
70.95€ - 852.24€
Identificatori chimici
CAS | 1305-78-8 |
---|---|
Formula molecolare | CaO |
Molecular Weight (g/mol) | 56.08 |
Numero MDL | MFCD00010911 |
InChI Key | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
PubChem CID | 14778 |
ChEBI | CHEBI:31344 |
SMILES | [O--].[Ca++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11301458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010923.18 |
50 g |
70.95€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11381448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010923.30 |
250 g |
242.21€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11391448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010923.A1 |
1 kg |
852.24€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It is used in cement, glass, steel, paper, chemical and petroleum industries. It acts as a key ingredient in the process of cement making. It is widely used industrially as a dehydrating agent and an absorbent. Further it finds use as a water softener and as a pH regulator for wastewater. It is useful to detect traces of water in hydrocarbons, and in flue-gas desulfurization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1305-78-8 | |
56.08 | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
14778 | |
[O--].[Ca++] |
CaO | |
MFCD00010911 | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
CHEBI:31344 |
Specifica
2850°C | |
2572°C | |
White | |
99.95% (Metal basis) | |
MFCD00010911 | |
Slightly soluble in water. Insoluble in methanol | |
[O--].[Ca++] | |
56.08 | |
CHEBI:31344 | |
Odorless | |
Air and moisture sensitive | |
3.25-3.38 g/cm3 |
Calcium oxide | |
1305-78-8 | |
Powder | |
CaO | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
calcium oxidandiide | |
14778 | |
56.08 | |
1.83 | |
White powder |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-138-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EW3100000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : Air & Moisture Sensitive
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Calcium oxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Calcium oxide