Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15603300 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
5 kg, 5kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-103%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13477-34-4
Formula molecolare CaH8N2O10
Molecular Weight (g/mol) 236.15
Numero MDL MFCD00149604
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Nitrate Tetrahydrate
Quantità 5 kg
Formula lineare Ca(NO3)2 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 236.15g/mol
Percent Purity 99 to 103%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium nitrate-4-hydrate
Titolo del prodotto
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™ >