Learn More
Calcium nitrate tetrahydrate, 97+%
Descrizione
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
Solubility
Soluble in water, alcohol and acetone.
Notes
Store in cool place. Hygroscopic. Incompatible with strong reducing agents.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 132°C (decomposition) |
Materiale o nome chimico | Calcium nitrate tetrahydrate |
Punto di fusione | 43°C to 45°C |
Quantità | 2500 g |
Numero UN | UN1454 |
Indice di Merck | 14,1682 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol and acetone. |
Peso formulazione | 236.15 (164.09 Anhydrous) |
Percent Purity | 99% |
Odore | Odorless |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Calcium nitrate, tetrahydrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..