Learn More
Calcium molybdenum oxide, 99.8%, Thermo Scientific™
35.20€ - 128.00€
Identificatori chimici
CAS 7789-82-4
Formula molecolare CaMoO4
Molecular Weight (g/mol) 200.02
Numero MDL MFCD00015976
InChI Key BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
IUPAC Name calcium;dioxido(dioxo)molybdenum
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11314847
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041865.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11304847
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041865.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
7789-82-4
200.02
BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
24620
[Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
CaMoO4
MFCD00015976
calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
calcium;dioxido(dioxo)molybdenum
Specifica
Calcium molybdenum oxide
7789-82-4
Powder
MFCD00015976
calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
calcium;dioxido(dioxo)molybdenum
24620
99.8%
4.45 g/mL
965°C
White
CaMoO4
14,1681
Soluble in mineral acids. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether.
[Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
200.02
200.01
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-192-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EW2975000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures