Learn More
Calcium Lactate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
86.75€ - 312.00€
Identificatori chimici
CAS | 5743-47-5 |
---|---|
Formula molecolare | C6H20CaO11 |
Molecular Weight (g/mol) | 308.29 |
Numero MDL | 150987 |
InChI Key | HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L |
IUPAC Name | calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10385310
|
Fisher Chemical
C/1820/53 |
500 g | Recipiente per polveri in plastica | N/A | |||||
12626677
|
Fisher Chemical
C/1820/65 |
5 kg | Fusto in plastica | N/A | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
5743-47-5 | |
308.29 | |
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L | |
O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O |
C6H20CaO11 | |
150987 | |
calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate |
Specifica
240°C | |
Solid | |
150987 | |
O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O | |
308.29 |
5743-47-5 | |
C6H20CaO11 | |
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L | |
calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydrate | |
308.29g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium lactate pentahydrate