Learn More
Calcium iodate, pure
Codice prodotto. p-7077235 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Oxidation reagent | CAS: 7789-80-2 | CaI2O6 | 389.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-80-2
Formula molecolare CaI2O6
Molecular Weight (g/mol) 389.89
InChI Key UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium iodate, lautarite, calcium diiodate, unii-l8mn4y57br, l8mn4y57br, iodic acid hio3 , calcium salt 2:1, autarite, iodic acid, calcium salt, calcium iodate ca io3 2, hsdb 986
PubChem CID 24619
IUPAC Name calcium;diiodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium iodate
Punto di fusione 540.0°C
Quantità 500 g
Formula lineare Ca(IO3)2
Indice di Merck 15,1678
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (15°C).
Peso formulazione 389.89
Percent Purity ≥96% (Iodometry)
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium iodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium iodate