Learn More
Calcium Hydroxide, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
500g
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium Hydroxide |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
Quantità | 25 kg |
Formula lineare | Ca(OH)2 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 74.09g/mol |
Percent Purity | ≥96% |
Grado | puriss. p.a. |
Densità | 2.24g/mL at 25°C |